04151
Diethylmalonat
analytical standard
Synonym(e):
Diethyl-malonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.52 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 40 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.412-1.416
n20/D 1.413 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51-−50 °C (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?