Wichtige Dokumente
23-0550
Terpentinoel
SAJ first grade
Synonym(e):
Kiefernöl, Terpentinöl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
4.84 (−7 °C, vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( −6.7 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
153-175 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChIKey
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?