13-1910
Wasserstoffperoxid -Lösung
JIS special grade, 30.0-35.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
30.0-35.5%
Dichte
1.13 g/cm3
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable