01-1410
Aktivkohle
SAJ first grade
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
powder, crystals or granules
Selbstzündungstemp.
842 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable