Dokumente
YY20040H0
Millipore
ESP-Ventil
body (1/4" NPTM Halar), suitable for bioburden testing
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Materialien
316 stainless steel stem(s)
316L stainless steel valve
body (1/4" NPTM Halar)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
dilution
(Sanitary sampling)
Aufnahme
sample type soft drink
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type beer
sample type dairy
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das hygienische ESP-Probennahmeventil ist ideal für die sterile Probenahme von hochreinem Wasser und anderen Flüssigkeiten in Verteilungsleitungen und Lagertanks. Das Ventil kann effektiv und einfach desinfiziert werden, um lebensfähige Restverunreinigungen zu entfernen und zusätzliches Wachstum von Verunreinigungen zu verhindern. Die einzigartige Konstruktion des Ventils ermöglicht die Probenahme im mittleren Probenstrom und verhindert die Ansammlung von Bakterien und Partikeln in der Probensonde.
Der Luer-Slip-Ventilauslass kann direkt an einen bakteriologischen Monitor von Millipore angeschlossen werden oder leitet die Flüssigkeit in jede beliebige sterile Auffangvorrichtung. Die stumpfen 18-G-Spritzennadeln werden zur Desinfektion der Komponente und die Kunststoffkappen zum Verschließen des Luer-Slip-Anschlusses nach der Desinfektion verwendet.
Anwendung
Das hygienische ESP-Probennahmeventil wird für die Online-Probenahme und -Filtration von hochreinem Wasser und anderen Flüssigkeiten verwendet. Es eignet sich für traditionelle Keimbelastungsprüfungen bei Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, pharmazeutischen Produkten, Softdrinks, Cider, Sportgetränken und Wein.
Komponenten
  • 2 stumpfe 18-G-Spritzennadeln
  • 1 Ersatz-O-Ring
  • 1 Stopfendichtung
  • 2 Kunststoffkappen