PX1562
Kaliumphosphat
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonym(e):
Potassium Dihydrogen Phosphate, Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH-Wert
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble 208 g/L
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
UV-Absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable