MABN2429M
Anti-GARP Antibody, clone 4B1
clone 4B1, from mouse
Synonym(e):
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B1, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LRRC32(2615)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GARP in Immunofluorescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GARP in Immunoprecipitation applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Adv Exp Med Biol. 664:63-70).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GARP in mouse retinal tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1