MABN2419
Anti-phospho-alpha-synuclein (Ser129) Antibody, clone LS4-1B1
clone LS4-1B1, from mouse
Synonym(e):
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LS4-1B1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer129)
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in Immunohistochemistry applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-alpha-synuclein (Ser129) in mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1