CBL1346Z-I
Anti-mouse Integrin alphaV Antibody, clone RMV-7 (Preservative free)
clone RMV-7, from rat
Synonym(e):
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, 1.Integrin alpha-V heavy chain2.Integrin alpha-V light chain, Integrin alphaV
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RMV-7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Itgav(16410)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in LAK cell lysate. (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Blocking Assay: Adhesion and LAK cell cytotoxicity was shown using a representative lot (Takahashi, K. et al., (1990). J. Immunol. 145:4371.)
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.2 µg of this antibody detected Integrin alphaV in murine 3T3-L1 cells .
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Murine 3T3-L1 cells
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable