Alle Fotos(2)
Key Documents
ABE217
Sigma-Aldrich
Anti-CUX1-Antikörper, Aminosäure 861
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Homeobox protein cut-like 1, CCAAT displacement protein, CDP, Homeobox protein cux-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CUX1(1523)
Allgemeine Beschreibung
Das Homeobox-Protein cut-like 1 (CUX1) ist auch als CCAAT displacement protein (CDP) und Homeobox-Protein cux-1 bekannt. Es wird angenommen, dass CUX1 die Expression von entwicklungsregulierten Genen unterdrückt, die an der Entwicklung von Säugetieren beteiligt sind, wahrscheinlich durch die Verhinderung der Bindung des CCAAT-Faktors an Promotoren. CUX1 unterdrückt auch die Funktion des Enhancers des T-Zell-Rezeptors (TCR) beta, indem es an die Matrix Attachment Region beta (MARbeta) bindet, und ist eine Komponente des nf-munr-Repressors, der an die Matrix Attachment Regionen (MARs) des Enhancers der schweren Immunglobulinkette bindet.
Spezifität
Andere Homologien: Maus (95 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt den Bereich der Aminosäuren, der bei 861 von CUX1 beginnt. Es wird erwartet, dass dieser Antikörper mit allen bekannten Isoformen von CUX1 kreuzreagiert.
Immunogen
Epitop: Region der Aminosäuren beginnend bei 861
GST-markiertes rekombinantes Protein, das einer Region von Aminosäuren ab 861 des menschlichen CUX1 entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: 1,25 µg aus einer repräsentativen Charge immunpräzipitiertes CUX1 in 500 µg HeLa-Kernextrakt.
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Nachweis von Cux1 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, Anti-CUX1-Antikörper, Aminosäure 861 validiert für die Verwendung im Western Blotting & IP.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Kernextrakt.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml aus einer repräsentativen Partie wies CUX1 in 10 µg HeLa-Kernextrakt nach.
Zielbeschreibung
~200 kDa und ~110 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt 11 verschiedene Isoformen. Es wurde ein Protein in voller Länge mit 200 kDa beschrieben, das proteolytisch in die Isoformen p150, p110, p90 und p80 gespalten wird. Außerdem ist die p75-Isoform das Ergebnis alternativen Spleißens (Sansregret, L, et al. (2008). Gene. 412(1-2): 84-94.). In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zellkernextrakt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kawssar Harb et al.
eLife, 11 (2022-03-10)
In the neocortex, functionally distinct areas process specific types of information. Area identity is established by morphogens and transcriptional master regulators, but downstream mechanisms driving area-specific neuronal specification remain unclear. Here, we reveal a role for RNA-binding proteins in defining
Balraj Singh et al.
PloS one, 11(7), e0159072-e0159072 (2016-07-09)
We have previously shown that only 0.01% cells survive a metabolic challenge involving lack of glutamine in culture medium of SUM149 triple-negative Inflammatory Breast Cancer cell line. These cells, designated as SUM149-MA for metabolic adaptability, are resistant to chemotherapeutic drugs