539530
Anti-PP2Bα (482-494) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Calcineurin, Anti-PP2Bα, Anti-PP 2Bα
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP3CA(5530)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry (1:500)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable