1.15165
Ion exchanger Amberlite™ MB-6113
suitable for ion chromatography, matrix (strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
Empfohlene Produkte
Form
resin
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
Matrix
(strongly acidic H+form and strongly basic OH- form)
PS-DVB
Partikelgröße
355-1180 μm
Trenntechnik
mixed mode
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
mixed-bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H⁺ form and strongly basic OH⁻ form
Hinweis zur Analyse
Beschreibung: blaue und cremefarbene Kügelchen
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3