1.09637
Methyl decanoate
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
Methyl decanoate, Methyl caprate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.7 % (v/v)
bp
>176.7 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-18--10 °C
Übergangstemp.
flash point 90 °C
Löslichkeit
0.0038 g/L
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup