Merck
860768P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/16:0/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-nervonoyl-N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C58H111NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
886.51
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860768P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Anwendung
Lipids research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860768P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)