WHA9892-128
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, aschefrei, Güte 40
pyramid, H (12.5 cm), pack of 1000 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
pyramid
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9892-128
Parameter
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Höhe
(12.5 cm)
Dicke
210 μm
Asche
≤0.007%
Porengröße
8 μm (Particle retention)
Grundgewicht
95 g/m2