W265799
Mandarin oil
colorless, natural, product of Simone Gatto
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Citrus reticulata Blanco (Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil )
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Farbe
colorless
bp
178 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Organoleptisch
orange; floral; citrus
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
133.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56.11 °C - closed cup