NRS5500IPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 7 in., thin wall
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass tube
Leistungsmerkmale
thin wall
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-500-IPV-7
Parameter
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Länge
7 in.
Durchmesser
5 mm
Röhrchendurchm.
5 mm