Merck
GF50829891
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
200mm rod, 20mm diameter
Synonym(e):
FF217925
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 508-298-91
L × Durchm.
200 mm × 20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)