Merck
GF32352386
Hafnium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 97%
Synonym(e):
Hafnium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Hf
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141718
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 323-523-86
Widerstandsfähigkeit
29.6 μΩ-cm, 0°C
Größe × Dicke
100x100 mm × 0.01 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2227 °C (lit.)
Dichte
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChIKey
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N