Merck
GF23930894
Aktivkohle
tube, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 239-308-94
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Länge
100 mm
AD
3.18 mm
Wandstärke
0.8 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable