DWKW217924
WHEATON® narrow-mouth bottle
with cap, wide-mouth clear soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Synonym(e):
W217924
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC liner
polypropylene cap
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W217924
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
Kapazität
(1,000 mL)
Fitting
89-400 neck
89-400
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)