724181
2-Bromopropenamide
98% (CP)
Empfohlene Produkte
Assay
98% (CP)
Form
solid
SMILES String
NC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrNO/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
InChIKey
CWJLXOUWYUQFHL-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.