Merck
668400
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylimidazolium-2-Carboxylat
technical grade, ≥80%
Synonym(e):
1,3-Bis-(methyl)-imidazolium-2-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
≥80%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
221-225 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
InChIKey
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)