632112
2-Pentynoat-Ethyl
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C#CCC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup