Merck
607657
Sigma-Aldrich
L-Leucin-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH213CH(15NH2)CO2H
Molekulargewicht:
133.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Optische Aktivität
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CC(C)C[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i5+1,7+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-VZRCWKLKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable