Merck
602965
Sigma-Aldrich
Wasser-17O
40-44.9 atom % 17O, 99% (CP)
Synonym(e):
17O Labeled water
About This Item
Lineare Formel:
H217O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
19.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50202301
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
40-44.9 atom % 17O
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
18.42 by atom % calculation (at 40 atom % 17O)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C
Schüttdichte
1.01
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(Normalized with respect to hydrogen)
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable