551899
2,3-Diamino-5-brompyridin
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1cc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChIKey
YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 6-bromoimidazo-[b]pyridine
- 11-bromopyrido[2′,3′:5,6]pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline
- 6-bromo-3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable