549487
(S)-(−)-1,1-Diphenyl-2-aminopropan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
InChIKey
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable