485144
o-Xylol-dimethyl-d6
98 atom % D
Synonym(e):
1,2-Dimethyl-d6-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
143-145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-25--23 °C (lit.)
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
CTQNGGLPUBDAKN-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.00 °C - closed cup