Merck
380695
Sigma-Aldrich
Chlordiisopropyloctylsilan
98%
Synonym(e):
Diisopropyloctylchlorsilan, Octyldiisopropylchlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7Si[CH(CH3)2]2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-16(15,13(2)3)14(4)5/h13-14H,6-12H2,1-5H3
InChIKey
SALITQCKMBTLPL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter