Wichtige Dokumente
377481
Isopropyltriphenylphosphoniumiodid
98%
Synonym(e):
(1-Methylethyl)triphenylphosphonium iodide, NSC 140615
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
194-197 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[I-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.HI/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Total synthesis of heliananes
- Preparation of highly substituted benzene derivatives
- Synthesis of curcuphenol and elvirol analogs via a retro-aldol reaction as fungicidal agents
- 4-substituted methoxylbenzoyl-aryl-thiazoles analogues as potent and orally bioavailable anticancer agents
- Wittig reaction
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)