MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieComment préparer un étalon pour l'analyse du chlore libre
Comment préparer un étalon pour l'analyse du chlore libre
Préparation d'une solution étalon pour l'analyse du chlore libre
Réactifs :
Réf. 100316 Acide chlorhydrique à 25 % pour l'analyse
Réf. 105614 Solution d'hypochlorite de sodium (6 - 14 % de chlore actif)
Préparation d'une solution-mère de chlore libre :
Préparer tout d'abord une dilution 1:10 à l'aide d'une solution d'hypochlorite de sodium contenant env. 6 - 14 % de chlore actif.
Dosage précis de la solution-mère de chlore libre : Pipeter 10,0 ml de solution-mère dans un erlenmeyer de 250 ml avec bouchon en verre rodé contenant 60 ml d'eau pour l'analyse.
Calcul :
Solution de thiosulfate de sodium 1 ml = 3,55 mg de chlore libre