Merck
AccueilProduitsClinique et diagnosticMembranes à flux latéral
Membranes à flux latéral
Schéma en coupe d'une bandelette de test à flux latéral rapide
Raccourcissez vos délais de mise sur le marché avec des produits adaptés à l'utilisation qui offrent la qualité, l'uniformité et la documentation nécessaires pour chaque étape du développement et de la fabrication de votre produit IVD.
Les membranes Hi-Flow™ Plus et les pads, absorbants et conjugués SureWick® constituent une solution complète pour vos tests à flux latéral.
Documentation produit apparentée
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 72
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 72
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 72
Cartes avec membrane Hi-Flow™ Plus
Nous proposons des matériaux, des composants et des services personnalisés, incluant des cartes avec membrane pour vos applications de test de diagnostic rapide. Les cartes avec membrane forment des sous-ensembles faciles d'utilisation, vous n'avez donc pas besoin de consacrer du temps et des ressources à les assembler, ce qui réduit et simplifie la conception de votre procédé de fabrication et la production. Utilisant nos membranes de haute qualité Hi-Flow™ Plus, ces cartes sont assemblées de manière très précise pour offrir une uniformité de performances du produit dans vos tests.
Schéma d'une carte de membrane Hi-Flow™ Plus montrant les 3 tailles standards disponibles
Dimensions d'une carte de membrane Hi-Flow™ Plus standard
Rouleau de matériau de tampon SureWick® à utiliser comme pad échantillon, pad absorbant et pad conjugué dans les tests à flux latéral rapides (RPOC pour Rapid Point-of-Care).
Matériaux de tampon SureWick® pour les tests à flux latéral
Matériaux de tampon SureWick®
Dans les tests à flux latéral, les pads SureWick® sont utilisés pour les pads échantillon, les pads absorbants et les pads conjugué. Les pads absorbants et les pads échantillon sont constitués à 100 % de fibres de cellulose pures et ne comportent pas de liants ni de colles susceptibles d'interférer avec les performances du test. Les tampons de conjugué en fibres de verre possèdent un faible taux d'extractibles et une excellente homogénéité.
Ces produits sont disponibles dans une variété de dimensions et de formats (feuilles, bandelettes et rouleaux) pour s'adapter à votre application particulière. Nous avons en stock les tailles de feuilles, bandelettes et rouleaux les plus courantes et pouvons personnaliser ces produits pour qu'ils répondent aux exigences de votre dispositif et de votre procédé de fabrication en termes de dimensions.
Des solutions complètes pour le développement d'immunodosages à flux latéral IVD
Découvrez l'intérêt d'un partenariat depuis le concept jusqu'à la clinique. Simplifiez le développement et la fabrication de vos immunodosages, avec l'aide d'un partenaire à l'écoute du marché IVD. Nous avons une connaissance approfondie du développement de tests à flux latéral qui s'appuie sur une solide expérience en matière de développement de produit et de fabrication, soutenue par des partenariats avec les industriels du secteur du diagnostic in vitro.
Apprenez-en davantage dans notre guide "Rapid Lateral Flow Test Strips – Considerations for Product Development" et en cliquant sur les liens de cette page.
En établissant un partenariat avec nous dès le début du développement de votre produit, au moment de sourcer les matières premières, vous contribuez à permettre un transfert fiable et efficace de la R&D à la commercialisation.
Nous proposons :
  • Une assistance pour la sélection des produits
  • Un support pour l'atténuation des risques
  • Des directives claires en matière de qualité et de chaîne logistique
  • Une chaîne d'approvisionnement mondiale transparente et fiable
  • Des prévisions dynamiques
  • Une documentation de qualité supérieure
  • Un éclairage réglementaire
Services de développement et de fabrication de produits IVD sur mesure et OEM