MilliporeSigma
AccueilProduitsChimie analytiquePhotométrie et tests chimiques rapidesInstruments, tests en kit et accessoires pour la photométrie
Instruments, tests en kit et accessoires pour la photométrie
Photomètres et accessoires Spectroquant® conçus pour l'analyse quantitative des paramètres environnementaux
Le système Spectroquant® consiste en une vaste gamme de tests en kit de haute qualité, d'instruments fiables, d'applications personnalisées et en une assurance qualité analytique (AQA) de bout en bout pour des analyses photométriques sûres.
Les éléments cruciaux d'une analyse photométrique sont un test en kit pour réaliser une réaction chimique dans une cuvette et un photomètre pour lire le résultat. Nous fournissons également une AQA guidée et des solutions étalons prêtes à l'emploi pour garantir une qualité appropriée. En plus d'autres accessoires, nous vous proposons également un logiciel de connectivité qui vous permet d'exporter sans effort vos résultats de mesure.
Ressources produits apparentées
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 420
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 420
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Instruments Spectroquant®
Photomètres Spectroquant®
Les instruments Spectroquant® procurent simplicité, sécurité et durabilité dans l'analyse de l'eau, des denrées alimentaires et des échantillons environnementaux.
  • Les spectrophotomètres Spectroquant® Prove 100 / 300 / 600 sont idéaux pour l'analyse des eaux usées, de l'eau potable et des eaux de procédés grâce à une vaste gamme de méthodes préprogrammées. Le logiciel Spectroquant® Prove Connect to LIMS assure un transfert simple et automatisé de vos données vers votre système de laboratoire électronique.
  • Le photomètre à filtre Spectroquant® NOVA 60A réalise des mesures de haute qualité, est simple à manipuler et offre une assurance qualité analytique du début jusqu'à la fin.
  • Les colorimètres portatifs Spectroquant® Move sont étanches à la poussière et à l'eau selon la classification IP 68. Le Move 100 peut servir à réaliser des analyses sur site rapides avec plus de 100 méthodes préprogrammées et 35 méthodes définies par l'utilisateur pour l'analyse de l'eau potable et des eaux usées. Le Move DC donne des résultats rapides pour cinq principaux paramètres de contrôle de la désinfection : le chlore, l'ozone, le dioxyde de chlore, l'acide cyanurique et le pH.
  • Les thermoréacteurs Spectroquant® sont optimisés pour une utilisation avec les réactifs de digestion Spectroquant® et assurent un prétraitement thermique rapide selon les besoins, par exemple avec la méthode de digestion pour la DCO ou les Crack Sets Spectroquant®.
Tests en kit Spectroquant<sup>®</sup>
Tests en kit Spectroquant®
Nos tests en kit Spectroquant® prêts à l'emploi sont optimisés pour l'analyse photométrique d'un large éventail de paramètres. Ils vous permettent d'obtenir des résultats fiables et exacts en fournissant l'ensemble des réactifs et instructions nécessaires, ainsi qu'un système de code-barres pour une sélection automatisée de la méthode avec les photomètres Spectroquant®. L'identifiant "Live ID" pour Spectroquant® Prove fournit des informations sur la durée de conservation et le numéro de lot, pour améliorer votre AQ.
Les tests en tube Spectroquant® contiennent des réactifs en cuvettes de 16 mm pour un usage unique, alors que les tests avec réactifs Spectroquant® sont constitués de produits chimiques purs à utiliser avec vos cuvettes (quel qu'en soit le format) et constituent une alternative plus économique. Plusieurs tests en kit Spectroquant® sont acceptés par l'US EPA, sont équivalents à des méthodes de l'US EPA, ou sont alignés sur des méthodes des normes ISO, ce qui garantit des résultats fiables et reproductibles.
AQA Spectroquant®
Assurance qualité analytique (AQA) Spectroquant®
Notre offre complète comprend également des solutions étalons de référence prêtes à l'emploi, qui sont idéales pour le contrôle qualité des méthodes photométriques et des tests en kit Spectroquant®.
Elles sont principalement proposées dans des plages de concentration qui permettent une utilisation directe, sans dilution ultérieure, pour gagner du temps et éviter les erreurs de dilution. Ces solutions étalons photométriques sont traçables par rapport à des matériaux de référence étalons (SRM) du NIST (National Institute of Standards and Technology) ou de l'USP (pharmacopée américaine).