HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
Matériaux
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm