MilliporeSigma
HPLC Analysis of Chloroquine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of Chloroquine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne chirale pour CLHP Astec® CHIROBIOTIC® V
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Chloroquine diphosphate salt
powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (98:1:1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 220 nm