MilliporeSigma
Gaz permanents et hydrocarbures légers, comparaison des colonnes PLOT et microrgreffées
Gaz permanents et hydrocarbures légers, comparaison des colonnes PLOT et microrgreffées suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
PLOT - Carboxen-1006
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
CONDITIONS
column
Carboxen-1006 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25461)
column
Carboxen 1004 micropacked, 2 m × 1/16 in. stainless steel (12846)
oven
35 °C (1 min), 24 °C/min to 225 °C (micropacked)
oven
35 °C (5 min), 24 °C/min to 225 °C (PLOT)
detector
TCD, 230 °C
carrier gas
helium, 22 cm/sec
injection
35 μL
sample
1% each analyte in nitrogen
Description
Informations légales
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany