MilliporeSigma
Colonne HPLC d’exclusion stérique TSKgel® (type PW) phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
TSKgel® G4000PW (17 µm) HPLC Columns
Colonne HPLC d’exclusion stérique TSKgel® (type PW) phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
Synonyme(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Products
Catégorie de produit
Fabricant
Agence
USP Suitability
Technique de séparation
D.I. (mm)
Longueur (cm)
Granulométrie (µm)
Dimension de pores (Å)
Technique