Accéder au contenu
MilliporeSigma
Calcifediol for impurity D identification European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard

Calcifediol for impurity D identification

Calcifediol for impurity D identification European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s):
25-Hydroxycholecalciferol, 25-Hydroxyvitamin D3
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.64

Products

Catégorie de produit
Source biologique
Poids de la formule
Alias de gène
Fabricant
Forme physique
Agence
Format
Application
Famille d'API
Type de matériau de référence
Technique
Showing 1-1 of 1
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif