3-Amino-1-propanol
Synonyme(s):
3-Amino-1-propanol, 3-Aminopropyl alcohol
Formule linéaire :
HO(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Products
Point d'ébullition (°C)
Poids de la formule
Fabricant
Point de fusion (°C)
Format
Application
Classe Markush