MilliporeSigma
vibrant-m
Prilocaine Related Compound B
vibrant-m
Synonyme(s):
(RS)-N-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Products
Poids de la formule
Fabricant
Format
Application
Famille d'API