MilliporeSigma
Mithramycin A from Streptomyces plicatus ≥90% (HPLC)
Mithramycin A from Streptomyces plicatus
Mithramycin A from Streptomyces plicatus ≥90% (HPLC)
Synonyme(s):
Aureolic acid, Plicamycin
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H76O24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1085.15
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Pureté
Spectre d'activité
Niveau de qualité
Mode d’action