MilliporeSigma
vibrant-m
Mebrofenin
vibrant-m
Synonyme(s):
N-{2-[(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(carboxymethyl)glycine, {{[(3-Bromomesityl)carbamoyl]methyl}imino}diacetic acid
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H19BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.23
Products
Poids de la formule
Fabricant
Format
Application
Famille d'API