MilliporeSigma
Bandelettes de gélose Hycon® TC Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, γ-irradiated, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Bandelettes de gélose Hycon® TC
Bandelettes de gélose Hycon® TC Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, γ-irradiated, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonyme(s):
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi
Products
Catégorie de produit
Marque
Agence
Composition chimique
Compatibilité
Niveau de qualité
Application
Pertinence du micro-organisme
Taille de conditionnement
Méthode de stérilisation