V800241
Chlorure de magnésium hexahydrate
LR, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Forme
crystalline powder
pH
4.5-7
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable