577440-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Synonyme(s) :
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 unit
Ampleur du marquage
1.0% loading
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
5 cm × 1 mm
Superficie
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
Groupe de la matrice active
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse