Z0627
Monoclonal Anti-ZAP-70 antibody produced in mouse
~1.5 mg/mL, clone 1E7.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E7.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZAP70(7535)
mouse ... Zap70(22637)
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblottin
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable