WH0006342M1
Monoclonal Anti-SCP2 antibody produced in mouse
clone 2E9-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686C12188, Anti-DKFZp686D11188, Anti-NLTP, Anti-NSLTP, Anti-SCPX, Anti-sterol carrier protein 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E9-1B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCP2(6342)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MGFPEAASSFRTHQIEAVPTSSASDGFKANLVFKEIEKKLEEEGEQFVKKIGGIFAFKVKDGPGGKEATWVVDVKNGKGSVLPNSDKKADCTITMADSDFLALMTGKMNPQSAFFQGKLKITGNMGLAMKLQNLQLQPGNAKL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable