SYNS371208
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
Synthware S371208, glass sample syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371208
Capacité
100 mL
Description générale
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 100mL
Application
kemetch; synthware; SYRINGE
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.