SAB4503380
Anti-USP32 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Deubiquitinating enzyme 32, Renal carcinoma antigen NY-REN-60, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 32, Ubiquitin thioesterase 32, Ubiquitin-specific-processing protease 32
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 181 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP32(84669)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 271-320
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable